α-α-α-Trifluoro-2-tolualdehido ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 98%
CAS No.: 447-61-0
Molecular Formula: C8H5F3O
Formula Weight: 174.12
Flash Point: 61°(141°F)
Refractive Index: 1.4660
Odour: Almond-like
Melting Point: -40°
Boiling Point: 70-71°/16mm
Beilstein Reference: 2045512
MDL No.: MFCD00003337
Formula:
C₈H₅F₃O Pto. Ebullición: 70…71 °C (16 mmHg) Pto. de fusión: –40 °C Densidad: 1,322 Pto. de inflamación: 61 °C (141 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003337 Núm. CAS: 447-61-0 EINECS: 207-185-9 |