α-α-α-Trifluoro-3-tolualdehido 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(Trifluorometil)benzaldehído
188440050 188440250
ACRO188440050EA 71.4 EUR
ACRO188440050 ACRO188440250
α-α-α-Trifluoro-3-tolualdehido 97%
α-α-α-Trifluoro-3-tolualdehido
Formula: C₈H₅F₃O
Pto. Ebullición: 83…86 °C (30 mmHg)
Densidad: 1,3 g/cm³
Pto. de inflamación: 68 °C
Número MDL: MFCD00003373
Núm. CAS: 454-89-7
EINECS: 207-228-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4639 to 1.4659 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %