α-α-α-Trifluoro-3-tolualdehido ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-(Trifluorometil)benzaldehído
A10463.06
A10463.14
A10463.22
A10463.06EA
62.9
EUR
A10463.06
A10463.14
A10463.22
α-α-α-Trifluoro-3-tolualdehido ≥97%
α-α-α-Trifluoro-3-tolualdehido
Purity: 97%
CAS No.: 454-89-7
Molecular Formula: C8H5F3O
Formula Weight: 174.12
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.4650
Odour: Almond-like
Boiling Point: 83-86°/30mm
Beilstein Reference: 2327537
MDL No.: MFCD00003373
Formula:
C₈H₅F₃O Pto. Ebullición: 83…86 °C (30 mmHg) Densidad: 1,304 Pto. de inflamación: 68 °C (154 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003373 Núm. CAS: 454-89-7 EINECS: 207-228-1 |