α-α-α-Trifluoro-4-tolualdehido 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 4-(Trifluorometil)benzaldehído
208920100 208920500
ACRO208920100EA 50 EUR
ACRO208920100 ACRO208920500
α-α-α-Trifluoro-4-tolualdehido 98%
α-α-α-Trifluoro-4-tolualdehido
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4625 to 1.4645 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %