α-α-α-Trifluoro-4-tolualdehido 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
208920100 208920500
ACRO208920100EA 50 EUR
ACRO208920100 ACRO208920500
α-α-α-Trifluoro-4-tolualdehido 98%
α-α-α-Trifluoro-4-tolualdehido
Formula: C₈H₅F₃O
Número MDL: MFCD00006952
Núm. CAS: 455-19-6