(2-Fluorofenil)acetonitrilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A11612.06 A11612.14 A11612.22
A11612.06EA 28.5 EUR
A11612.06 A11612.14 A11612.22
(2-Fluorofenil)acetonitrilo ≥97%
(2-Fluorofenil)acetonitrilo
Purity: 97% CAS No.: 326-62-5 Molecular Formula: C8H6FN Formula Weight: 135.14 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.5010 Boiling Point: 235° Beilstein Reference: 1862361 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00001897
Formula: C₈H₆FN
Pto. Ebullición: 235 °C
Densidad: 1,061
Pto. de inflamación: >100 °C (212 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001897
Núm. CAS: 326-62-5
EINECS: 206-313-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III