(3-Fluorofenil)acetonitrilo ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-(3-Fluorophenyl)acetonitrile, 3-Fluorobenzyl cyanide
A12737.06 A12737.14
A12737.06EA 42.5 EUR
A12737.06 A12737.14
(3-Fluorofenil)acetonitrilo ≥99%
(3-Fluorofenil)acetonitrilo
Purity: 99% CAS No.: 501-00-8 Molecular Formula: C8H6FN Formula Weight: 135.14 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5020 Boiling Point: 230° Beilstein Reference: 1861071 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00001907
Formula: C₈H₆FN
MW: 135,14 g/mol
Pto. Ebullición: 230 °C
Densidad: 1,156
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001907
Núm. CAS: 501-00-8
EINECS: 207-918-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III