(4-Fluorofenil)acetonitrilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Fluorobenzyl cyanide, 4-Fluorophenylacetonitrile
146720250 146721000
ACRO146720250EA 53.5 EUR
ACRO146720250 ACRO146721000
(4-Fluorofenil)acetonitrilo 99%
(4-Fluorofenil)acetonitrilo
Formula: C₈H₆FN
MW: 135.14 g/mol
Pto. Ebullición: 119…120 °C (18 mmHg)
Pto. de fusión: 86
Densidad: 1.126 g/cm³
Pto. de inflamación: 108 °C
Número MDL: MFCD00001917
Núm. CAS: 459-22-3
EINECS: 207-286-8
UN: 3276
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4990 to 1.5020 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %