(4-Fluorofenil)acetonitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A14290.06
A14290.14
A14290.22
A14290.06EA
25.8
EUR
A14290.06
A14290.14
A14290.22
(4-Fluorofenil)acetonitrilo ≥98%
(4-Fluorofenil)acetonitrilo
Purity: 98+%
CAS No.: 459-22-3
Molecular Formula: C8H6FN
Formula Weight: 135.14
Flash Point: 108°(226°F)
Refractive Index: 1.5002
Boiling Point: 238°
Beilstein Reference: 1907764
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00001917
Formula:
C₈H₆FN Pto. Ebullición: 238 °C Pto. de fusión: 86 °C Densidad: 1,130 Pto. de inflamación: 108 °C (226 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001917 Núm. CAS: 459-22-3 EINECS: 207-286-8 UN: 3276 ADR: 6.1,III |