α,α,α-Trifluoroacetofenona 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2,2,2-Trifluoroacetofenona
148350050 148350250 148351000
ACRO148350050EA 35.4 EUR
ACRO148350050 ACRO148350250 ACRO148351000
α,α,α-Trifluoroacetofenona 99%
α,α,α-Trifluoroacetofenona
Formula: C₈H₅F₃O
Pto. Ebullición: 165…166 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –40 °C
Densidad: 1,24 g/cm³
Pto. de inflamación: 41 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000420
Núm. CAS: 434-45-7
EINECS: 207-103-1
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69025716b957e6a38ed2ae6031ab9b0f10246bd1&vid=60781a8070ecc9020bf7794534c2b3fe9acf3ebf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %