α,α,α-Trifluoroacetofenona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,2,2-Trifluoroacetofenona
A11403.06 A11403.14 A11403.22
A11403.06EA 35 EUR
A11403.06 A11403.14 A11403.22
α,α,α-Trifluoroacetofenona ≥98%
α,α,α-Trifluoroacetofenona
Purity: 98% CAS No.: 434-45-7 Molecular Formula: C8H5F3O Formula Weight: 174.12 Flash Point: 42°(108°F) Refractive Index: 1.4595 Melting Point: -40° Boiling Point: 165-166° Beilstein Reference: 1866286 UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00000420
Formula: C₈H₅F₃O
MW: 174,12 g/mol
Pto. Ebullición: 165…166 °C
Pto. de fusión: –40 °C
Densidad: 1,240
Pto. de inflamación: 42 °C (108 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000420
Núm. CAS: 434-45-7
EINECS: 207-103-1
UN: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69025716b957e6a38ed2ae6031ab9b0f10246bd1&vid=60781a8070ecc9020bf7794534c2b3fe9acf3ebf&prid=web&clid=SAPDAM