2',3'-Difluoroacetofenona ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(2,3-Difluorofenil)etan-1-ona
A16786.06
A16786.14
A16786.06EA
87.1
EUR
A16786.06
A16786.14
2',3'-Difluoroacetofenona ≥97%
2',3'-Difluoroacetofenona
Purity: 97%
CAS No.: 18355-80-1
Molecular Formula: C8H6F2O
Formula Weight: 156.13
Refractive Index: 1.4890
Odour: Characteristic
Boiling Point: 84-85°/20mm
Beilstein Reference: 2963572
MDL No.: MFCD00061274
Formula:
C₈H₆F₂O MW: 156,13 g/mol Pto. Ebullición: 84…85 °C (20 mmHg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00061274 Núm. CAS: 18355-80-1 |