3',4'-Difluoroacetofenona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(3,4-Difluorofenil)etan-1-ona
A15832.06
A15832.14
A15832.22
A15832.06EA
23.5
EUR
A15832.06
A15832.14
A15832.22
3',4'-Difluoroacetofenona ≥98%
3',4'-Difluoroacetofenona
Purity: 98%
CAS No.: 369-33-5
Molecular Formula: C8H6F2O
Formula Weight: 156.13
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4916
Odour: Characteristic
Melting Point: 19-20°
Boiling Point: 94-95°/13mm
Beilstein Reference: 2206856
MDL No.: MFCD00009891
Formula:
C₈H₆F₂O MW: 156,13 g/mol Pto. Ebullición: 94…95 °C (13 mmHg) Pto. de fusión: 19…20 °C Densidad: 1,246 Pto. de inflamación: 75 °C (167 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009891 Núm. CAS: 369-33-5 EINECS: 206-717-7 |