2',6'-Difluoroacetofenona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(2,6-Difluorofenil)etan-1-ona
A10220.06
A10220.14
A10220.06EA
102
EUR
A10220.06
A10220.14
2',6'-Difluoroacetofenona ≥98%
2',6'-Difluoroacetofenona
Purity: 98%
CAS No.: 13670-99-0
Molecular Formula: C8H6F2O
Formula Weight: 156.13
Flash Point: 76°(168°F)
Refractive Index: 1.4810
Boiling Point: 76-79°/15mm
Beilstein Reference: 2046068
MDL No.: MFCD00000328
Formula:
C₈H₆F₂O MW: 156.13 g/mol Pto. Ebullición: 76…79 °C (15 mmHg) Densidad: 1.195 Pto. de inflamación: 76 °C (168 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000328 Núm. CAS: 13670-99-0 EINECS: 237-151-9 |