2',4'-Difluoroacetofenona 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
246770100 246770500
ACRO246770100EA 96 EUR
ACRO246770100 ACRO246770500
2',4'-Difluoroacetofenona 99%
2',4'-Difluoroacetofenona
Formula: C₈H₆F₂O
Pto. Ebullición: 80…81 °C (25 mmHg)
Densidad: 1,23 g/cm³
Pto. de inflamación: 66 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151261
Núm. CAS: 364-83-0
EINECS: 206-667-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4870 to 1.4890 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %