2',4'-Difluoroacetofenona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(2,4-Difluorophenyl)ethan-1-one
A13420.06
A13420.14
A13420.06EA
58.4
EUR
A13420.06
A13420.14
2',4'-Difluoroacetofenona ≥98%
2',4'-Difluoroacetofenona
Purity: 98%
CAS No.: 364-83-0
Molecular Formula: C8H6F2O
Formula Weight: 156.13
Flash Point: 66°(150°F)
Refractive Index: 1.4880
Odour: Characteristic
Boiling Point: 80-81°/25mm
Beilstein Reference: 1940741
MDL No.: MFCD00151261
Formula:
C₈H₆F₂O MW: 156,13 g/mol Pto. Ebullición: 80…81 °C (25 mmHg) Densidad: 1,232 Pto. de inflamación: 66 °C (150 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00151261 Núm. CAS: 364-83-0 EINECS: 206-667-6 |