3',5'-Difluoroacetofenona ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(3,5-Difluorophenyl)ethan-1-one
B20301.03
B20301.14
B20301.03EA
24.5
EUR
B20301.03
B20301.14
3',5'-Difluoroacetofenona ≥97%
3',5'-Difluoroacetofenona
Purity: 97%
CAS No.: 123577-99-1
Molecular Formula: C8H6F2O
Formula Weight: 156.13
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.4876
Melting Point: 37-41°
Boiling Point: 94-95°/13mm
Beilstein Reference: 6798740
MDL No.: MFCD00042489
Formula:
C₈H₆F₂O MW: 156,13 g/mol Pto. Ebullición: 94…95 °C (13 mmHg) Pto. de fusión: 37…41 °C Pto. de inflamación: 82 °C (179 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042489 Núm. CAS: 123577-99-1 |