2'-Fluoroacetofenona ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(2-Fluorophenyl)ethanone, o-Fluoroacetophenone
A15128.22
A15128.06
A15128.14
A15128.22EA
493
EUR
A15128.22
A15128.06
A15128.14
2'-Fluoroacetofenona ≥97%
2'-Fluoroacetofenona
Purity: 97%
CAS No.: 445-27-2
Molecular Formula: C8H7FO
Formula Weight: 138.14
Flash Point: 61°(141°F)
Refractive Index: 1.5075
Boiling Point: 82-83°/10mm
Beilstein Reference: 2041344
MDL No.: MFCD00000320
Formula:
C₈H₇FO Pto. Ebullición: 82…83 °C (10 mmHg) Densidad: 1,137 Pto. de inflamación: 61 °C (141 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000320 Núm. CAS: 445-27-2 EINECS: 207-156-0 |