3'-Fluoroacetofenona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(3-Fluorophenyl)ethanone, m-Fluoroacetophenone
A11733.06
A11733.14
A11733.22
A11733.06EA
64.5
EUR
A11733.06
A11733.14
A11733.22
3'-Fluoroacetofenona ≥98%
3'-Fluoroacetofenona
Purity: 98+%
CAS No.: 455-36-7
Molecular Formula: C8H7FO
Formula Weight: 138.14
Flash Point: 80°(176°F)
Refractive Index: 1.5090
Melting Point: -3°
Boiling Point: 80-81°/9mm
Beilstein Reference: 907041
MDL No.: MFCD00000338
Formula:
C₈H₇FO MW: 138,14 g/mol Pto. Ebullición: 80…81 °C (9 mmHg) Pto. de fusión: –3 °C Densidad: 1,130 Pto. de inflamación: 80 °C (176 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000338 Núm. CAS: 455-36-7 EINECS: 207-245-4 |