4'-Fluoroacetofenona 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(4-Fluorophenyl)ethanone, p-Fluoroacetophenone
119260250
119261000
119265000
ACRO119260250EA
34.9
EUR
ACRO119260250
ACRO119261000
ACRO119265000
4'-Fluoroacetofenona 99%
4'-Fluoroacetofenona
Formula:
C₈H₇FO MW: 138.14 g/mol Pto. Ebullición: 196 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: 4 °C Densidad: 1.13 g/cm³ Pto. de inflamación: 71 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000354 Núm. CAS: 403-42-9 EINECS: 206-960-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5090 to 1.5120 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |