4'-Fluoroacetofenona ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(4-Fluorophenyl)ethanone, p-Fluoroacetophenone
A13950.14
A13950.22
A13950.36
A13950.14EA
32.9
EUR
A13950.14
A13950.22
A13950.36
4'-Fluoroacetofenona ≥99%
4'-Fluoroacetofenona
Purity: 99%
CAS No.: 403-42-9
Molecular Formula: C8H7FO
Formula Weight: 138.14
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.5110
Melting Point: 4°
Boiling Point: 194-196°
Beilstein Reference: 386013
MDL No.: MFCD00000354
Formula:
C₈H₇FO MW: 138.14 g/mol Pto. Ebullición: 194…196 °C Densidad: 1.141 Pto. de inflamación: 71 °C (159 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000354 Núm. CAS: 403-42-9 EINECS: 206-960-9 |