2'-Fluoropropiofenona ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
o-Fluoropropiophenone
L12423.09
L12423.04
L12423.18
L12423.09EA
73.2
EUR
L12423.09
L12423.04
L12423.18
2'-Fluoropropiofenona ≥99%
2'-Fluoropropiofenona
Purity: 99%
CAS No.: 446-22-0
Molecular Formula: C9H9FO
Formula Weight: 152.17
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.5045
Boiling Point: 89-91°/12mm
Beilstein Reference: 3235723
MDL No.: MFCD00009893
Formula:
C₉H₉FO MW: 152,17 g/mol Pto. Ebullición: 89…91 °C (12 mmHg) Densidad: 1,102 Pto. de inflamación: 79 °C (174 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009893 Núm. CAS: 446-22-0 |