4'-Fluoropropiofenona ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
p-Fluoropropiofenona
A16219.09
A16219.18
A16219.09EA
31
EUR
A16219.09
A16219.18
4'-Fluoropropiofenona ≥97%
4'-Fluoropropiofenona
Purity: 97+%
CAS No.: 456-03-1
Molecular Formula: C9H9FO
Formula Weight: 152.17
Flash Point: 76°(168°F)
Refractive Index: 1.5059
Boiling Point: 100-102°/22mm
Beilstein Reference: 1210310
MDL No.: MFCD00000356
Formula:
C₉H₉FO MW: 152,17 g/mol Pto. Ebullición: 100…102 °C (22 mmHg) Densidad: 1,096 Pto. de inflamación: 76 °C (168 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000356 Núm. CAS: 456-03-1 EINECS: 207-255-9 |