Cloruro de α-α-α-trifluoro-o-toluoílo 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Cloruro de 2-(trifluorometil)benzoilo
312930050 312930010 312930250
ACRO312930050EA 42.7 EUR
ACRO312930050 ACRO312930010 ACRO312930250
Cloruro de α-α-α-trifluoro-o-toluoílo 98%
Cloruro de α-α-α-trifluoro-o-toluoílo
Formula: C₈H₄ClF₃O
MW: 208,57 g/mol
Pto. Ebullición: 84…85 °C (16 mmHg)
Pto. de fusión: –22 °C
Densidad: 1,41 g/cm³
Pto. de inflamación: 95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000667
Núm. CAS: 312-94-7
EINECS: 206-233-6
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4780 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %