Cloruro de α-α-α-trifluoro-m-toluoílo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Cloruro de 3-(trifluorometil)benzoilo
312940050 312940250
ACRO312940050EA 33.3 EUR
ACRO312940050 ACRO312940250
Cloruro de α-α-α-trifluoro-m-toluoílo 98%
Cloruro de α-α-α-trifluoro-m-toluoílo
Formula: C₈H₄ClF₃O
MW: 208.57 g/mol
Pto. Ebullición: 184…186 °C (750 mmHg)
Densidad: 1.38 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000680
Núm. CAS: 2251-65-2
EINECS: 218-844-5
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4760 to 1.4780 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %