Cloruro de α-α-α-trifluoro-m-toluoílo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A14493.06 A14493.14 A14493.22
A14493.06EA 49.2 EUR
A14493.06 A14493.14 A14493.22
Cloruro de α-α-α-trifluoro-m-toluoílo ≥97%
Cloruro de α-α-α-trifluoro-m-toluoílo
Purity: 97% CAS No.: 2251-65-2 Molecular Formula: C8H4ClF3O Formula Weight: 208.57 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4770 Odour: Pungent Boiling Point: 189-191° Beilstein Reference: 391266 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000680
Formula: C₈H₄ClF₃O
Pto. Ebullición: 189…191 °C
Densidad: 1,408
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000680
Núm. CAS: 2251-65-2
EINECS: 218-844-5
UN: 3265
ADR: 8,II