Cloruro de 5-fluoro-2-toluoílo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 5-Fluoro-2-methylbenzene-1-carbonyl chloride, 5-Fluoro-2-methylbenzoyl chloride
L13750.03 L13750.06
L13750.03EA 28.1 EUR
L13750.03 L13750.06
Cloruro de 5-fluoro-2-toluoílo ≥98%
Cloruro de 5-fluoro-2-toluoílo
Purity: 98% CAS No.: 21900-39-0 Molecular Formula: C8H6ClFO Formula Weight: 172.59 Refractive Index: 1.5320 Boiling Point: 108°/24mm UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00236681
Formula: C₈H₆ClFO
MW: 172,59 g/mol
Pto. Ebullición: 108 °C (24 mmHg)
Densidad: 1,270
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236681
Núm. CAS: 21900-39-0
UN: 3265
ADR: 8,II