Cloruro de α-α-α-trifluoro-p-toluoílo 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Cloruro de 4-(trifluorometil)benzoilo
303420050 303420010 303420250
ACRO303420050EA 66.8 EUR
ACRO303420050 ACRO303420010 ACRO303420250
Cloruro de α-α-α-trifluoro-p-toluoílo 97%
Cloruro de α-α-α-trifluoro-p-toluoílo
Formula: C₈H₄ClF₃O
MW: 208,57 g/mol
Pto. Ebullición: 78…79 °C (16 mmHg)
Pto. de fusión: –3 °C
Densidad: 1,4 g/cm³
Pto. de inflamación: 78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000694
Núm. CAS: 329-15-7
EINECS: 206-342-9
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4755 to 1.4775 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %