Cloruro de α-α-α-trifluoro-p-toluoílo ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Cloruro de 4-(trifluorometil)benzoilo
A14176.06 A14176.14
A14176.06EA 69.4 EUR
A14176.06 A14176.14
Cloruro de α-α-α-trifluoro-p-toluoílo ≥97%
Cloruro de α-α-α-trifluoro-p-toluoílo
Purity: 98% CAS No.: 329-15-7 Molecular Formula: C8H4ClF3O Formula Weight: 208.57 Flash Point: 78°(172°F) Refractive Index: 1.4770 Odour: Pungent Melting Point: -3° Boiling Point: 188-190° Beilstein Reference: 391282 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000694
Formula: C₈H₄ClF₃O
MW: 208,57 g/mol
Pto. Ebullición: 188…190 °C
Pto. de fusión: –3 °C
Densidad: 1,404
Pto. de inflamación: 78 °C (172 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000694
Núm. CAS: 329-15-7
EINECS: 206-342-9
UN: 3265
ADR: 8,II