Cloruro de 4-metoxi-3-(trifluorometil)benzoilo ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
B23072.03 B23072.06
B23072.03EA 55.6 EUR
B23072.03 B23072.06
Cloruro de 4-metoxi-3-(trifluorometil)benzoilo ≥97%
Cloruro de 4-metoxi-3-(trifluorometil)benzoilo
Purity: 97% CAS No.: 98187-18-9 Molecular Formula: C9H6ClF3O2 Formula Weight: 238.59 Refractive Index: 1.5150
Formula: C₉H₆ClF₃O₂
MW: 238,59 g/mol
Pto. Ebullición: 244 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 75 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631576
Núm. CAS: 98187-18-9
UN: 3265
ADR: 8,II