Ácido α-α-α-trifluoro-o-toluico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido 2-(trifluorometil)benzoico
188450050 188450250
ACRO188450050EA 41.8 EUR
ACRO188450050 ACRO188450250
Ácido α-α-α-trifluoro-o-toluico 98%
Ácido α-α-α-trifluoro-o-toluico
Formula: C₈H₅F₃O₂
Pto. Ebullición: 247 °C (753 mmHg)
Pto. de fusión: 107…110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002476
Núm. CAS: 433-97-6
EINECS: 207-093-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 112 °C
HPLC ≥97.5 %