Ácido α-α-α,2-tetrafluoro-m-toluico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B20280.03
B20280.06
B20280.03EA
24.8
EUR
B20280.03
B20280.06
Ácido α-α-α,2-tetrafluoro-m-toluico ≥98%
Ácido α-α-α,2-tetrafluoro-m-toluico
Purity: 98%
CAS No.: 115029-22-6
Molecular Formula: C8H4F4O2
Formula Weight: 208.11
Melting Point: 126-128°
MDL No.: MFCD00040980
Formula:
C₈H₄F₄O₂ Pto. de fusión: 126…128 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00040980 Núm. CAS: 115029-22-6 |