Ácido 2-fluoro-p-toluico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H26688.03
H26688.06
H26688.03EA
39.9
EUR
H26688.03
H26688.06
Ácido 2-fluoro-p-toluico ≥97%
Ácido 2-fluoro-p-toluico
Purity: 97%
CAS No.: 7697-23-6
Molecular Formula: C8H7FO2
Formula Weight: 154.14
Melting Point: 186-189°
MDL No.: MFCD03092906
Formula:
C₈H₇FO₂ Pto. de fusión: 186…189 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03092906 Núm. CAS: 7697-23-6 EINECS: None |