Ácido α-α-α-trifluoro-m-toluico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido 3-(trifluorometil)benzoico
A16737.09
A16737.18
A16737.09EA
56.8
EUR
A16737.09
A16737.18
Ácido α-α-α-trifluoro-m-toluico ≥98%
Ácido α-α-α-trifluoro-m-toluico
Purity: 98+%
CAS No.: 454-92-2
Molecular Formula: C8H5F3O2
Formula Weight: 190.12
Melting Point: 103-107°
Boiling Point: 237-240°
MDL No.: MFCD00002519
Formula:
C₈H₅F₃O₂ Pto. Ebullición: 237…240 °C Pto. de fusión: 103…107 °C Densidad: 1,371 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002519 Núm. CAS: 454-92-2 EINECS: 207-230-2 |