Ácido α-α-α-trifluoro-p-toluico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido 4-(trifluorometil)benzoico
188460010 188460050
ACRO188460010EA 25.6 EUR
ACRO188460010 ACRO188460050
Ácido α-α-α-trifluoro-p-toluico 98%
Ácido α-α-α-trifluoro-p-toluico
Formula: C₈H₅F₃O₂
Pto. de fusión: 219…222 °C
Número MDL: MFCD00002562
Núm. CAS: 455-24-3
EINECS: 207-242-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 219 to 222 °C
GC ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %