Ácido α-α-α-trifluoro-p-toluico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido 4-(trifluorometil)benzoico
A14494.06
A14494.14
A14494.06EA
61.2
EUR
A14494.06
A14494.14
Ácido α-α-α-trifluoro-p-toluico ≥98%
Ácido α-α-α-trifluoro-p-toluico
Purity: 98+%
CAS No.: 455-24-3
Molecular Formula: C8H5F3O2
Formula Weight: 190.12
Melting Point: 220-222°
Boiling Point: 247°/753mm
MDL No.: MFCD00002562
Formula:
C₈H₅F₃O₂ Pto. Ebullición: 247 °C (753 mmHg) Pto. de fusión: 220…222 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002562 Núm. CAS: 455-24-3 EINECS: 207-242-8 |