Ácido 5-amino-α-α-α-trifluoro-m-toluico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H26169.03
H26169.06
H26169.03EA
77.6
EUR
H26169.03
H26169.06
Ácido 5-amino-α-α-α-trifluoro-m-toluico 97%
Ácido 5-amino-α-α-α-trifluoro-m-toluico
Purity: 97%
CAS No.: 328-68-7
Molecular Formula: C8H6F3NO2
Formula Weight: 205.14
Melting Point: 142-146°
MDL No.: MFCD00236641
Formula:
C₈H₆F₃NO₂ Pto. de fusión: 142…146 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00236641 Núm. CAS: 328-68-7 EINECS: None |