Ácido 2-nitro-α-α-α-trifluoro-p-toluico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido 2-nitro-4-(trifluorometil)benzoico
43787.09
43787.04
43787.09EA
168
EUR
43787.09
43787.04
Ácido 2-nitro-α-α-α-trifluoro-p-toluico ≥98%
Ácido 2-nitro-α-α-α-trifluoro-p-toluico
Purity: 98%
CAS No.: 320-94-5
Molecular Formula: C8H4F3NO4
Formula Weight: 235.12
Physical Form: Powder
Formula:
C₈H₄F₃NO₄ MW: 235,12 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007142 Núm. CAS: 320-94-5 |