Ácido 5-nitro-α-α-α-trifluoro-m-toluico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
A18316.06
A18316.14
A18316.06EA
44.5
EUR
A18316.06
A18316.14
Ácido 5-nitro-α-α-α-trifluoro-m-toluico ≥97%
Ácido 5-nitro-α-α-α-trifluoro-m-toluico
Purity: 97%
CAS No.: 328-80-3
Molecular Formula: C8H4F3NO4
Formula Weight: 235.12
Melting Point: 127-132°
Beilstein Reference: 2284651
Formula:
C₈H₄F₃NO₄ Pto. de fusión: 127…132 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00024509 Núm. CAS: 328-80-3 |