2-Iodo-4-(trifluorometil)anilina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B22691.09
B22691.18
B22691.30
AB131379.0250
B22691.09EA
72.4
EUR
B22691.09
B22691.18
B22691.30
ABCRAB131379.0250
2-Iodo-4-(trifluorometil)anilina ≥99%
2-Iodo-4-(trifluorometil)anilina
Purity: 99%
CAS No.: 163444-17-5
Molecular Formula: C7H5F3IN
Formula Weight: 287.02
Melting Point: 49-52°
MDL No.: MFCD02683097
Formula:
C₇H₅F₃IN Pto. de fusión: 49…52 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02683097 Núm. CAS: 163444-17-5 |