2-Fluoro-5-(trifluorometil)fenil isocianato ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylisocyanate
B25630.03
B25630.06
B25630.03EA
78.2
EUR
B25630.03
B25630.06
2-Fluoro-5-(trifluorometil)fenil isocianato ≥97%
2-Fluoro-5-(trifluorometil)fenil isocianato
Purity: 97%
CAS No.: 69922-27-6
Molecular Formula: C8H3F4NO
Formula Weight: 205.11
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.455
Boiling Point: 53°/2.5mm
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00673069
Formula:
C₈H₃F₄NO MW: 205.11 g/mol Pto. Ebullición: 53 °C (2.5 mmHg) Densidad: 1.418 Pto. de inflamación: 70 °C (158 °F) |
Número MDL:
MFCD00673069 Núm. CAS: 69922-27-6 UN: 2206 ADR: 6.1 III |