Isocianato de α,α,α-trifluoro-o-tolilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Isocianato de 2-(trifluorometil)fenilo
L11156.06
L11156.14
L11156.03
L11156.06EA
67.6
EUR
L11156.06
L11156.14
L11156.03
Isocianato de α,α,α-trifluoro-o-tolilo ≥97%
Isocianato de α,α,α-trifluoro-o-tolilo
Purity: 97%
CAS No.: 2285-12-3
Molecular Formula: C8H4F3NO
Formula Weight: 187.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4755
Odour: Pungent
Boiling Point: 74-75°/40mm
Beilstein Reference: 977056
UN No.: 2285
MDL No.: MFCD00002008
Formula:
C₈H₄F₃NO MW: 187.12 g/mol Pto. Ebullición: 74…75 °C (40 mmHg) Densidad: 1.238 Pto. de inflamación: 58 °C (136 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00002008 Núm. CAS: 2285-12-3 EINECS: 218-925-5 UN: 2285 ADR: 6.1 II |