Isocianato de α,α,α-trifluoro-p-tolilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Isocianato de 4-(trifluorometil)fenilo
L12576.03
L12576.06
L12576.03EA
38.7
EUR
L12576.03
L12576.06
Isocianato de α,α,α-trifluoro-p-tolilo ≥98%
Isocianato de α,α,α-trifluoro-p-tolilo
Purity: 98%
CAS No.: 1548-13-6
Molecular Formula: C8H4F3NO
Formula Weight: 187.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.4710
Odour: Pungent
Boiling Point: 91-94°/35mm
Beilstein Reference: 881041
UN No.: 2285
MDL No.: MFCD00002028
Formula:
C₈H₄F₃NO MW: 187.12 g/mol Pto. Ebullición: 91…94 °C (35 mmHg) Pto. de fusión: 58…59 °C Densidad: 1.310 Pto. de inflamación: 70 °C (158 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00002028 Núm. CAS: 1548-13-6 EINECS: 216-284-6 UN: 2285 ADR: 6.1 II |