Isotiocianato de 2-(trifluorometil)fenilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: α,α,α-Trifluoro-o-tolyl isothiocyanate
L10586.03 L10586.06
L10586.03EA 32.1 EUR
L10586.03 L10586.06
Isotiocianato de 2-(trifluorometil)fenilo ≥98%
Isotiocianato de 2-(trifluorometil)fenilo
Purity: 98% CAS No.: 1743-86-8 Molecular Formula: C8H4F3NS Formula Weight: 203.19 Flash Point: 105°(221°F) Refractive Index: 1.5660 Odour: Pungent Boiling Point: 216° Beilstein Reference: 2693552 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00039644
Formula: C₈H₄F₃NS
MW: 203.19 g/mol
Pto. Ebullición: 216 °C
Densidad: 1.346
Pto. de inflamación: 105 °C (221 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039644
Núm. CAS: 1743-86-8
ADR: 8 III