Isotiocianato de 3-(trifluorometil)fenilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
α,α,α-Trifluoro-m-tolyl isothiocyanate
L11646.06
L11646.14
L11646.03
L11646.06EA
59
EUR
L11646.06
L11646.14
L11646.03
Isotiocianato de 3-(trifluorometil)fenilo ≥98%
Isotiocianato de 3-(trifluorometil)fenilo
Purity: 98%
CAS No.: 1840-19-3
Molecular Formula: C8H4F3NS
Formula Weight: 203.19
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.5547
Odour: Pungent
Boiling Point: 208°
Beilstein Reference: 781205
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00004806
Formula:
C₈H₄F₃NS Pto. Ebullición: 208 °C Densidad: 1,335 Pto. de inflamación: 95 °C (203 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004806 Núm. CAS: 1840-19-3 ADR: 8,III |