Isotiocianato de 4-(trifluorometil)fenilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Isocyanato-4-(trifluoromethyl)benzene, α,α,α-Trifluoro-p-tolyl isothiocyanate, p-Trifluoromethylphenylisothiocyanate
L11890.03 L11890.06
L11890.03EA 44.1 EUR
L11890.03 L11890.06
Isotiocianato de 4-(trifluorometil)fenilo ≥98%
Isotiocianato de 4-(trifluorometil)fenilo
Purity: 98+% CAS No.: 1645-65-4 Molecular Formula: C8H4F3NS Formula Weight: 203.19 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Pungent Boiling Point: 207° Beilstein Reference: 2693553 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00039645
Formula: C₈H₄F₃NS
MW: 203.19 g/mol
Pto. Ebullición: 207 °C
Pto. de fusión: 39…42 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039645
Núm. CAS: 1645-65-4
UN: 2923
ADR: 8 III