2,5-Difluorobencilamina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
(2,5-Difluorophenyl)methanamine
A16530.03
A16530.06
A16530.14
A16530.03EA
38.4
EUR
A16530.03
A16530.06
A16530.14
2,5-Difluorobencilamina 97%
2,5-Difluorobencilamina
Purity: 97%
CAS No.: 85118-06-5
Molecular Formula: C7H7F2N
Formula Weight: 143.14
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4950
Boiling Point: 76-78°/15mm
Beilstein Reference: 3539280
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00010143
Formula:
C₇H₇F₂N MW: 143.14 g/mol Pto. Ebullición: 76…78 °C (15 mmHg) Densidad: 1.222 Pto. de inflamación: 75 °C (167 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010143 Núm. CAS: 85118-06-5 EINECS: 285-658-9 UN: 2735 ADR: 8 III |