2-Fluorobencilamina 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
171940010 171940100 171940500
ACRO171940010EA 26.5 EUR
ACRO171940010 ACRO171940100 ACRO171940500
2-Fluorobencilamina 96%
2-Fluorobencilamina
Formula: C₇H₈FN
MW: 125.15 g/mol
Pto. Ebullición: 73…75 °C (13 mmHg)
Densidad: 1.09 g/cm³
Pto. de inflamación: 67 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008107
Núm. CAS: 89-99-6
EINECS: 201-957-9
UN: 2735
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5150 to 1.5190 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
HPLC ≥97.5 %