2-Fluorobencilamina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 97%
CAS No.: 89-99-6
Molecular Formula: C7H8FN
Formula Weight: 125.15
Flash Point: 67°(152°F)
Refractive Index: 1.5170
Odour: Amine-like
Boiling Point: 80-82°/18mm
Beilstein Reference: 508109
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008107
Formula:
C₇H₈FN Pto. Ebullición: 80…82 °C (18 mmHg) Densidad: 1,099 Pto. de inflamación: 67 °C (152 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008107 Núm. CAS: 89-99-6 EINECS: 201-957-9 UN: 2735 ADR: 8,III |