3-Fluorobencilamina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: (3-Fluorophenyl)methanamine
155500010 155500050
ACRO155500010EA 36 EUR
ACRO155500010 ACRO155500050
3-Fluorobencilamina 97%
3-Fluorobencilamina
Formula: C₇H₈FN
MW: 125.15 g/mol
Pto. Ebullición: 87…89 °C (25 mmHg)
Densidad: 1.09 g/cm³
Pto. de inflamación: 71 °C
Número MDL: MFCD00008113
Núm. CAS: 100-82-3
EINECS: 202-891-3
UN: 2735
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5125 to 1.5175 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure